683779
1-Boc-3,5-dimethylpyazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
109-113 °C
Chaîne SMILES
Cc1nn(C(=O)OC(C)(C)C)c(C)c1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C16H27BN2O4/c1-10-12(17-22-15(6,7)16(8,9)23-17)11(2)19(18-10)13(20)21-14(3,4)5/h1-9H3
Clé InChI
GNLNGVZPEKSDAR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable