Key Documents
666742
Sigma-Aldrich
3-Formyl-4-isopropoxyphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)CHOC6H5(CHO)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.06
Pureté
≥95%
Pf
98-102 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)Oc1ccc(cc1C=O)B(O)O
InChI
1S/C10H13BO4/c1-7(2)15-10-4-3-9(11(13)14)5-8(10)6-12/h3-7,13-14H,1-2H3
Clé InChI
MFWMHBLPARKSLU-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Used as a lubricating additive in grease for reducing fretting wear
Autres remarques
May contain varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable