Principaux documents
672947
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-d8
97 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
D2NCOCD2CD(ND2)CO2D
Poids moléculaire :
140.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
97 atom % D
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Pf
232 °C (dec.)
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[2H]OC(=O)[C@@]([2H])(N([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)N([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2D/hD5
Clé InChI
DCXYFEDJOCDNAF-OSRDDZQHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable