641952
L-Asparagine-13C4,15N2
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Pureté
≥95% (CP)
Forme
solid
Pf
232 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13C]([15NH2])=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
DCXYFEDJOCDNAF-FLEDYEEXSA-N
Conditionnement
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable