Nom du produit
L-Glutamine, meets USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%, from non-animal source
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
meets USP testing specifications
assay
99.0-101.0%
form
powder
optical activity
[α]20/D 31.5 to 33.0°, c = 10 in 2 M HCl, [α]20/D 6.3 to 7.3°, c = 4 in water
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, residual solvents, tested
ign. residue
≤0.10%
loss
≤0.30% loss on drying
color
white
mp
185 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 25 mg/mL
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.020%, sulfate (SO42-): ≤0.020%
cation traces
As: ≤1 ppm, Fe: ≤10 ppm, NH4+: ≤0.10%
application(s)
advanced drug delivery
agriculture
functional group
amide
storage temp.
room temp
SMILES string
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Gene Information
rat ... Ggt1(116568)
General description
Application
- comme constituant d'un milieu sans sérum servant à cultiver des cellules organotypiques de cochlée de souris.
- comme supplément pour un mélange constitué de milieu de Eagle modifié par Dulbecco et de mélange nutritif F-12 (DMEM/F-12) pour la culture de segments de tube séminifère de souris.
- comme supplément dans du milieu RPMI 1640 (développé au Roswell Park Memorial Institute) pour la culture d'une lignée cellulaire de monocyte humain.
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutamine
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe