Key Documents
641960
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
H215NCOCH2CH(15NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Pf
232 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[15NH2][C@@H](CC([15NH2])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i5+1,6+1
Clé InChI
DCXYFEDJOCDNAF-SFTAQFDCSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable