Key Documents
666734
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-methyl-13C ether
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
2-(methoxy-13C)-2-methyl-Propane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC4H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
89.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Point d'ébullition
55-56 °C
Densité
0.748 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)O[13CH3]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i4+1
Clé InChI
BZLVMXJERCGZMT-AZXPZELESA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-27.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-33 °C - closed cup