Principaux documents
EZSTREAM1
Millipore
Pompe à vide EZ-Stream®
suitable for bioburden testing, for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Synonyme(s) :
®®
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.79
Agence
according to ISO 8199
Fabricant/nom de marque
EZ-Stream®
Hauteur
22.2 cm (8.7 in.)
Longueur
16.8 cm (6.6 in.)
Largeur
19.6 cm (7.7 in.)
Poids
1.9 kg
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La pompe EZ-Stream® pour filtration sous vide est spécialement conçue pour l'analyse microbiologique. Son format compact en fait la pompe idéale aussi bien pour une utilisation sur paillasse que pour une utilisation sous hotte à flux laminaire. Son faible encombrement permet un gain de place dans le laboratoire. Avec la pompe EZ-Stream®, le vide est créé par une membrane sans entretien et des clapets anti-retour spécifiques qui permettent aux liquides de traverser la pompe. Il n'est nullement nécessaire d'utiliser des conteneurs à rejet normalement associés aux pompes à air classiques ou aux systèmes de vide centralisé. Cela permet de libérer de l'espace dans la zone de travail du laboratoire et d'éviter de devoir vider à plusieurs reprises les conteneurs de rejet. Grâce à sa conception innovante, la pompe offre un débit extrêmement performant.
Application
La pompe EZ-STREAM® pour filtration sous vide est utilisée dans les analyses microbiologiques. Idéale pour la manipulation des liquides et les gaz, elle convient également à de nombreuses applications de laboratoire en sciences de la vie.
Caractéristiques et avantages
  • Grâce au transfert direct, aucun effluent ne doit être retraité
  • Débit extrêmement performant
  • Conception de réduction du bruit
  • Compact
  • Technologie sans entretien
  • Conforme à la norme ISO pour l'analyse microbiologique
Composants
Pompe
Manuel d'utilisation multilingue
Alimentation
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
Afficher tout