604356
tert-Butyl-1,2-13C2 methyl ether
99 atom % 13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Point d'ébullition
55-56 °C (lit.)
Densité
0.757 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
CO[13C](C)(C)[13CH3]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i1+1,5+1
Clé InChI
BZLVMXJERCGZMT-AEGZSVGQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.