666726
tert-Butyl-13C3 methyl ether
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
2-Methoxy-2-(methyl-13C)propane-1,3-13C2
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Point d'ébullition
55-56 °C
Densité
0.765 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
COC([13CH3])([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3/i1+1,2+1,3+1
Clé InChI
BZLVMXJERCGZMT-VMIGTVKRSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-27.4 °F
Point d'éclair (°C)
-33 °C