Principaux documents
661228
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-bromopyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
76-80 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Nc1cccnc1Br
InChI
1S/C5H5BrN2/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H,7H2
Clé InChI
HKDVVTLISGIPFE-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in a palladium-catalyzed synthesis of indole systems containing fused medium- and large-ring heterocycles.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Synthesis, 2404-2404 (2006)