A52005
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
95%
Synonyme(s) :
Acetylacetoneguanidine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
crystals
Pf
151-153 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cc(C)nc(N)n1
InChI
1S/C6H9N3/c1-4-3-5(2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)
Clé InChI
IDQNBVFPZMCDDN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3