Key Documents
656542
Sigma-Aldrich
Cyclohexanesulfonyl chloride
90%
Synonyme(s) :
Cyclohexylsulfonyl chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H11ClO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.499
Densité
1.259 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClS(=O)(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
Clé InChI
MJWVCJUSRGLHFO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter