Key Documents
651737
Sigma-Aldrich
Isobutanesulfonyl chloride
97%
Synonyme(s) :
2-Methyl-1-propylsulfonyl chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H9ClO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
Densité
1.200 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)CS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4H9ClO2S/c1-4(2)3-8(5,6)7/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
NQLNHTOCFWUYQE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter