600113
L-Arginine-15N4 hydrochloride
98 atom % 15N, 97% (CP)
Synonyme(s) :
SILAC Amino Acid, (S)-(+)-Arginine hydrochloride-15N4, 15N Labeled arginine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Essai
≥97% (Chiral Purity)
97% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +22°, c = 12 in 10% HCl
Technique(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Pf
226-230 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
Cl[H].[15NH2][C@@H](CCC[15NH]C([15NH2])=[15NH])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i7+1,8+1,9+1,10+1;
Clé InChI
KWTQSFXGGICVPE-JYJSWXFRSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable