490032
L-Glutamine-15N2
98 atom % 15N
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
185 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
[15NH2][C@@H](CCC([15NH2])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i6+1,7+1
Clé InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-QLUYOLLXSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable