Principaux documents
593400
Sigma-Aldrich
3-Chloro-5-fluorosalicylaldehyde
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H2(F)(OH)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
95-99 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
chloro
fluoro
Chaîne SMILES 
Oc1c(Cl)cc(F)cc1C=O
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-6-2-5(9)1-4(3-10)7(6)11/h1-3,11H
Clé InChI
VHXIEGGPMOEWNK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges