Principaux documents
593516
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-fluorosalicylaldehyde
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H2(F)(OH)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
112-116 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
bromo
fluoro
Chaîne SMILES 
Oc1c(F)cc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C7H4BrFO2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
Clé InChI
YYCQXIWKIRQWHN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable