Principaux documents
570249
Sigma-Aldrich
Fluorescein O,O′-dimethacrylate
95%
Synonyme(s) :
3’,6′-Dimethacryloxyspirobenzo[c]-furan[1,9’]xanthen-3-one, Dimethacryloyloxyfluorescein
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H20O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
468.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
95%
Forme
solid
Pf
154.5-156.0 °C (lit.)
λmax
203 nm
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C(C)=C)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C28H20O7/c1-15(2)25(29)32-17-9-11-21-23(13-17)34-24-14-18(33-26(30)16(3)4)10-12-22(24)28(21)20-8-6-5-7-19(20)27(31)35-28/h5-14H,1,3H2,2,4H3
Clé InChI
IJMJZIOPZNRQMM-UHFFFAOYSA-N
Application
Fluorescent monomer
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable