Principaux documents
570257
Sigma-Aldrich
Fluorescein O,O′-diacrylate
98%
Synonyme(s) :
3’,6′-Diacryloxyspirobenzo[c]-furan[1,9’]xanthen-3-one, Diacryloyloxyfluorescein
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H16O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
440.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
160-163 °C (lit.)
λmax
203 nm
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C=C)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C26H16O7/c1-3-23(27)30-15-9-11-19-21(13-15)32-22-14-16(31-24(28)4-2)10-12-20(22)26(19)18-8-6-5-7-17(18)25(29)33-26/h3-14H,1-2H2
Clé InChI
GTQZGVDHWVBMOJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Fluorescent monomer
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Alejandra Gonzalez-Urias et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 182, 110365-110365 (2019-07-26)
Stimuli-responsive polymeric nanogels have been proposed as nanocarriers of cisplatin to maximize its effect for cancer treatment. In this work, a comparative study between anionic core nanogels (ACN) and cationic core nanogels (CCN), both with PEGylated shells, has been performed.