216836
Tolylene-2,4-diisocyanate
technical grade, 80%
Synonyme(s) :
2,4-Diisocyanatotoluene, 4-Methyl-1,3-phenylene diisocyanate, 4-Methyl-m-phenylene diisocyanate, BASF LUPRANATE T80, TDI
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Densité de vapeur
6 (vs air)
Pression de vapeur
0.03 mmHg ( 25 °C)
Essai
80%
Température d'inflammation spontanée
>1148 °F
Limite d'explosivité
9.5 %
Indice de réfraction
n20/D 1.568 (lit.)
pb
115-120 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
20-22 °C (lit.)
Solubilité
acetone and ethanol: soluble(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
benzene: soluble(lit.)
carbon tetrachloride: miscible(lit.)
chlorobenzene: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
kerosene: miscible(lit.)
olive oil: miscible(lit.)
Densité
1.225 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
isocyanate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H6N2O2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
Clé InChI
DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
269.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
132 °C - closed cup