569313
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
97%
Synonyme(s) :
3,5-Dimethoxy-1-bromobenzene, 3,5-Dimethoxybromobenzene, 3,5-Dimethoxyphenyl bromide, 5-Bromo-1,3-dimethoxybenzene
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
62-66 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
COc1cc(Br)cc(OC)c1
InChI
1S/C8H9BrO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
KRWRFIMBWRVMKE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- bis-[di-(3,5-dimethoxyphenyl)methylcyclopentadienyl]titanium(IV)dichloride,{η5 - C5H4-CH-[C6H4-(OCH3)2]2)2TiCl2 which can be used as an anti-cancer drug and is obtained via a multistep reaction process
- 5-bromo-benzene-1,3-diol via demethylation with boron tribromide(BBr3)
- 1-bromo-3,5-dimethoxy-2-nitrobenzene via nitration reaction
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable