Key Documents
488909
Sigma-Aldrich
DL-Tyrosine-3-13C
98 atom % 13C
Synonyme(s) :
DL-4-Hydroxyphenyl(alanine-3-13C)
About This Item
Formule linéaire :
4-(HO)C6H413CH2CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % 13C
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
NC([13CH2]c1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/i5+1
Clé InChI
OUYCCCASQSFEME-HOSYLAQJSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable