Principaux documents
543780
Sigma-Aldrich
5′-Fluoro-2′-hydroxy-3′-nitroacetophenone
98%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H2(OH)(NO2)COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
87-90 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
ketone
nitro
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1cc(F)cc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6FNO4/c1-4(11)6-2-5(9)3-7(8(6)12)10(13)14/h2-3,12H,1H3
Clé InChI
YVTPUCHIOSGVSH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
5′-Fluoro-2′-hydroxy-3′-nitroacetophenone, also known as 1-(5-fluoro-2-hydroxy-3-nitrophenyl)ethanone, is an aromatic hydroxy ketone. It can be synthesized from 5-fluoro-2-hydroxy-acetophenone via nitration.
Application
5′-Fluoro-2′-hydroxy-3′-nitroacetophenone may be used to prepare 1-(3-amino-5-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone via catalytic hydrogenation.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Aromatic Hydroxyketones: Preparation and Physical Properties., 1, 674-674 null
Aromatic Hydroxyketones: Preparation and Physical Properties., 1, 705-705 null