553654
4′-Methoxy-3′-nitroacetophenone
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
97-100 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(C)=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-6(11)7-3-4-9(14-2)8(5-7)10(12)13/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
VXLKYQQBEPCMJE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable