Key Documents
533955
Sigma-Aldrich
Sieber amide resin
50-100 mesh, extent of labeling: 0.3-0.6 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonyme(s) :
9-Fmoc-amino-xanthen-3-yloxy-methyl, polymer-bound
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.22
Réticulation
1 % cross-linked
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
0.3-0.6 mmol/g loading
Taille des particules
50-100 mesh
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable