Key Documents
50053
Sigma-Aldrich
Chlorure de glycidyltriméthylammonium
technical, ≥90% (calc. based on dry substance, AT)
Synonyme(s) :
Chlorure de (2,3-époxypropyl)triméthylammonium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.63
Numéro Beilstein :
3914931
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (calc. based on dry substance, AT)
Impuretés
2-4% chlorohydrin
20-25% water
Densité
1.13 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].C[N+](C)(C)CC1CO1
InChI
1S/C6H14NO.ClH/c1-7(2,3)4-6-5-8-6;/h6H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
PUVAFTRIIUSGLK-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Le chlorure de glycidyltriméthylammonium (GTMAC) est un agent cationisant couramment utilisé pour la modification des amidons.
Application
Le chlorure de glycidyltriméthylammonium (GTMAC) a été utilisé comme agent de dérivatisation pour la synthèse de chlorure de chitosane N-(2-hydroxypropyl)-3-triméthylammonium (HTCC), un dérivé de chitosane soluble dans l′eau, à partir de chitosane. HTCC peut former des films nanocomposites avec des nanoparticules d′argent qui présentent de bonnes propriétés antimicrobiennes et une transparence optique. Les amidons cationiques peuvent également être préparés par dérivatisation d′amidon en présence de GTMAC.
Attention
hydrolyse lors du stockage (environ 3,5 %/mois à 20 °C)
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 2
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
338.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
170 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Le Thi Tuyet Nhung et al.
Polymers, 12(11) (2020-11-21)
An efficient and effective process for the production of high-performance anion exchange membranes (AEMs) is necessary for the commercial application of fuel cells. Therefore, in this study, quaternized poly vinylbenzyl chloride (QVBC) and polysulfone were composited with glycidyltrimethylammonium-chloride-quaternized chitosan (QCS)
Zhao-Xiang Peng et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 55(2), 860-866 (2010-12-08)
Our previous study (Z. X. Peng et al., Carbohydr. Polym. 81:275-283, 2010) demonstrated that water-soluble quaternary ammonium salts, which are produced by the reaction of chitosan with glycidyl trimethylammonium chloride, provide chitosan derivatives with enhanced antibacterial ability. Because biofilm formation
Sirlei Rosa et al.
Journal of hazardous materials, 155(1-2), 253-260 (2008-01-09)
Adsorption of reactive orange 16 by quaternary chitosan salt (QCS) was used as a model to demonstrate the removal of reactive dyes from textile effluents. The polymer was characterized by infrared (IR), energy dispersive X-ray spectrometry (EDXS) analyses and amount
Wai Yan Cheah et al.
International journal of biological macromolecules, 126, 569-577 (2018-12-26)
The electrospinning PAN nanofiber membrane (P-CN) was hydrolysed to convert carboxylic groups as reaction sites and covalently graft chitosan molecule. The chitosan derivatives with quaternary ammonium groups exerted greater efficiency against bacteria as compared to pure chitosan. Hence, the chitosan
Xinlu Wang et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 7, 360-360 (2020-01-11)
Wound immersion in seawater with high salt, high sodium, and a high abundance of pathogenic bacteria, especially gram-negative bacteria, can cause serious infections and difficulties in wound repair. The present study aimed to prepare a composite hydrogel composed of hyaluronic