284556
(2-Aminoethyl)trimethylammonium chloride hydrochloride
99%
Synonyme(s) :
AETMA, Cholaminchloride hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
260 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[Cl-].Cl[H].C[N+](C)(C)CCN
InChI
1S/C5H15N2.2ClH/c1-7(2,3)5-4-6;;/h4-6H2,1-3H3;2*1H/q+1;;/p-1
Clé InChI
GJBYCNLSIBQCRF-UHFFFAOYSA-M
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable