Merck
B3650
Betaine aldehyde chloride
synthetic (organic), ≥99% (TLC), Choline metabolite, powder
Synonyme(s) :
(Formylmethyl)trimethylammonium chloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H12ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.61
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Betaine aldehyde chloride,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CC=O
InChI
1S/C5H12NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h5H,4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
FSKVGWXINKZUKS-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Betaine aldehyde is the physiological intermediate in the oxidation of choline to betaine. Mechanistic studies show that in aqueous solution, it exists predominantly (99%) as the diol (hydrate) form.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe