Key Documents
714437
Sigma-Aldrich
3′-Amino-4′-bromoacetophenone
97%
Synonyme(s) :
1-(3-Amino-4-bromophenyl)ethanone, 5-Acetyl-2-bromoaniline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H8BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
114-118 °C
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccc(Br)c(N)c1
InChI
1S/C8H8BrNO/c1-5(11)6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4H,10H2,1H3
Clé InChI
HYRBHUHCBGRDHI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable