Principaux documents
462349
Sigma-Aldrich
Poly(1-decene)
viscosity 50 cSt (40 °C)(lit.)
About This Item
Formule linéaire :
[CH2CH[(CH2)7CH3]]n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Indice de réfraction
n20/D 1.462
Viscosité
50 cSt(40 °C)(lit.)
pb
>316 °C (lit.)
Densité
0.833 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
C(CCCC)CCCC=C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
Clé InChI
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Poly(1-decene) belongs to the class of polyolefins. It is a thermoplastic.
Application
Poly(1-decene) may be used to estimate the pour point (PP) properties of palm oil methyl esters.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Polymers: a property database. (2008)
The effect of polymers and surfactants on the pour point of palm oil methyl esters.
Sern C H, et al.
European Journal of Lipid Science and Technology, 109(4), 440-444 (2007)