428043
Polyethylene
low density, melt index 25 g/10 min (190°C/2.16kg)
Synonyme(s) :
PE
About This Item
Produits recommandés
Forme
pellets
Indice de fusion
25 g/10 min (190°C/2.16kg)
Résistance à l'impact
45.4 J/m (Izod, ASTM D 256, −50 °C, notched)
Pf
116 °C
Température de transition
softening point 93 °C (Vicat, ASTM D 1525)
Densité
0.925 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
Clé InChI
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3