428175
Polypropylene
Amorphous
Forme
pellets
Dureté
18 dmm (Penetrometer, ASTM D 5)
Viscosité
10 poise(190 °C, Brookfield Thermosel)(lit.)
Température de transition
Tg -10 °C
softening point 155 °C (ring and ball, ASTM E 28)
Densité
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC=C
InChI
1S/C22H42O3/c1-2-3-4-5-11-14-17-20-21(25-20)18-15-12-9-7-6-8-10-13-16-19-22(23)24/h20-21H,2-19H2,1H3,(H,23,24)/t20-,21+/m1/s1
Clé InChI
NSYDMBURIUSUDH-RTWAWAEBSA-N
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable