Key Documents
462330
Sigma-Aldrich
Poly(1-decene), hydrogenated
Mixture of trimer and tetramer
About This Item
Formule linéaire :
[CH2CH[(CH2)7CH3]]n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
Viscosité
20 cSt(40 °C)(lit.)
Point d'ébullition
>316 °C (lit.)
Densité
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCC=C
Description générale
Hydrogenated poly(1-decene) is prepared by the hydrogenation of the mixture of isoparaffinic molecules (trimer and tetramer).
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Compendium of food additive specifications.
FAO JECFA Monographs (2006)