Merck
F203
Farnesol
95%
Synonyme(s) :
3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.37
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-004-1
Beilstein/REAXYS Number:
1763926
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.489 (lit.)
bp
149 °C/4 mmHg (lit.)
density
0.886 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C/C(CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)=C\CO
InChI
1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
InChI key
CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Farnesol
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
311.0 °F - closed cup
flash_point_c
155 °C - closed cup
ppe