410705
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
(m-Aminophenyl)boronic acid hydrochloride, 3-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Chaîne SMILES
Cl.Nc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO2.ClH/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;/h1-4,9-10H,8H2;1H
Clé InChI
QBMHZZHJIBUPOX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable