Key Documents
721379
Sigma-Aldrich
2-Aminophenylboronic acid hydrochloride
≥95%
Synonyme(s) :
2-Aminophenylboronic acid HCl
About This Item
Formule linéaire :
NH2C6H4B(OH)2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95%
Forme
solid
Pf
145-156 °C
Chaîne SMILES 
Cl.Nc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO2.ClH/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,9-10H,8H2;1H
Clé InChI
WPDASZCYRKGSTO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant for:
  • Preparation of small molecules with a trihydroxybenzene motif as pan-selectin antagonists and potential antiinflammatory agents
  • Preparation of designed boronate ligands for glucose-selective holographic sensors
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable