Principaux documents
408727
Sigma-Aldrich
Polyéthylèneimine, ramifiée
average Mw ~25,000 by LS, average Mn ~10,000 by GPC, branched
Synonyme(s) :
aziridine, homopolymère, PEI
About This Item
Formule linéaire :
H(NHCH2CH2)nNH2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Forme
viscous liquid
Poids mol.
average Mn ~10,000 by GPC
average Mw ~25,000 by LS
Impuretés
≤1% water
Indice de réfraction
n20/D 1.5290
Viscosité
13,000-18,000(50 °C)
pb
250 °C (lit.)
Densité
1.030 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
C1CN1
InChI
1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2
Clé InChI
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le polyéthylène glycol (PEI) est un polymère cationique hydrophile largement utilisé comme réactif d'administration de nucléotides non viraux. Le PEI ramifié peut être synthétisé par polymérisation cationique par ouverture de cycle de l'aziridine. Des particules de PEI peuvent être ajoutées aux vaccins en guise d'adjuvants. Du fait de ses excellentes propriétés physicochimiques, il est employé dans de nombreux domaines comme la séparation et la purification des protéines, l'absorption du dioxyde de carbone, le transport de médicaments, le traitement des effluents et le marquage biologique.
Application
Le polyéthylèneimine peut servir de vecteur non viral à base de polymère de synthèse pour l'administration in vivo d'acides nucléiques à visée thérapeutique. L'interaction entre les acides nucléiques chargés négativement et le squelette polymère chargé positivement provoque la formation de complexes à l'échelle nanométrique. Ce complexe neutralisé protège des enzymes l'acide nucléique qu'il renferme et maintient sa stabilité jusqu'à son absorption par les cellules. Par exemple, le PEI conjugué à de l'albumine sérique humaine assure une bonne transfection de l'ADNp avec une faible toxicité.
Le PEI peut être utilisé pour fonctionnaliser des nanotubes monofeuillets (SWNT) afin de renforcer leur solubilité et leur biocompatibilité tout en maintenant l'intégrité structurale des SWNT d'origine. Les SWNT fonctionnalisés par voie covalente sont utilisés dans l'absorption du CO2 et l'administration de gènes.
Le PEI ramifié peut aussi servir à modifier les propriétés de surface des adsorbants. Les nanofibres de PAN/oxyde de zirconium hydraté modifié par du PEI permettent de défluorer les eaux souterraines du fait de leur forte capacité d'adsorption des fluorures et de leur large plage de pH de travail.
Caractéristiques et avantages
Les groupements amines primaires et secondaires du PEI peuvent se lier avec une grande efficacité aux médicaments, aux acides nucléiques et à d'autres fractions fonctionnelles.
Le PEI ramifié présente une plus grande capacité de complexation et de tamponnage.
Forme physique
Polymère ramifié
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hsuan-Wen Chiu et al.
Oncotarget, 8(55), 94129-94141 (2017-12-08)
The betanodavirus B2 protein targets the mitochondria and acts as a "death factor", but its effect on lung cancer cells is unknown. We examined the effect of the B2 protein on triggering apoptosis or necroptosis
Baoshun Lin et al.
Medicine, 94(31), e1301-e1301 (2015-08-08)
As an immunotoxin, diphtheria toxin has been widely used in gene therapy and gene function assays for its roles in protein synthesis inhibition, and the aim of our study is to set up a nonintegrating lentiviral system for specific expression
Jessel, N., et al.
Polym. Mater. Sci. Eng., 90, 755-755 (2004)
Yi-Hsuan Lee et al.
Acta biomaterialia, 63, 210-226 (2017-09-14)
The development of osteochondral tissue engineering is an important issue for the treatment of traumatic injury or aging associated joint disease. However, the different compositions and mechanical properties of cartilage and subchondral bone show the complexity of this tissue interface
Wei Dong et al.
Frontiers in immunology, 9, 2312-2312 (2018-10-26)
Sequential infection with antigenically distinct influenza viruses induces cross-protective immune responses against heterologous virus strains in animal models. Here we investigated whether sequential immunization with antigenically distinct influenza vaccines can also provide cross-protection. To this end, we compared immune responses
Articles
Gene therapy has become one of the most discussed techniques in biomedical research in recent years.
Professor Yoshiki Katayama (Kyushu University, Japan) discusses recent advances in drug delivery systems and strategies that exploit the EPR effect, with a special focus on stimuli-responsive systems based on novel materials.
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.
Afficher tout