407593
Methyl 4-bromobenzoate
99%
Synonyme(s) :
1-Bromo-4-(methoxycarbonyl)benzene, 4-Bromobenzoic acid methyl ester, 4-Methoxycarbonyl-1-bromobenzene, 4-Methoxycarbonylphenyl bromide, Methyl p-bromobenzoate, p-Bromobenzoic acid methyl ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Pf
77-81 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ester
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
CZNGTXVOZOWWKM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Three-carbon-bridged 5-substituted furo[2,3-d]pyrimidine and 6-substituted pyrrolo[2,3-d]pyrimidine analogs, employed as antifolates.
- Methyl 4-tri-n-butylstannylbenzoate.
- Methyl 4-(2-pyridyl)benzoate by cross coupling reaction with lithium 2-pyridyltriolborate.
- Methyl 4-imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylbenzoate by ligand-free Pd(OAc)2 catalyzed reaction with Imidazo[1,2-a]pyridine.
- Methyl (E)-4-[3-(2-methoxycarbonylvinyl)-thiophen-2-yl]acrylate by reacting with methyl (E)-3-(thiophen-3-y)lacrylate.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable