348155
Methyl 4-(bromomethyl)benzoate
98%
Synonyme(s) :
α-Bromo-p-toluic acid methyl ester, 4-(Bromomethyl)benzoic acid methyl ester, 4-(Carbomethoxy)benzyl bromide, 4-(Methoxycarbonyl)benzyl bromide, Methyl α-bromo-p-toluate, Methyl p-(bromomethyl)benzoate, p-(Bromomethyl)benzoic acid methyl ester, p-(Carbomethoxy)benzyl bromide, p-(Methoxycarbonyl)benzyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Point d'ébullition
130-135 °C/2 mmHg (lit.)
Pf
57-58 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
NLWBJPPMPLPZIE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges