Key Documents
374199
Sigma-Aldrich
1-Octanesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.74
Numéro Beilstein :
1763921
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.460 (lit.)
Point d'ébullition
75 °C/0.03 mmHg (lit.)
Densité
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H17ClO2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11/h2-8H2,1H3
Clé InChI
WIVNTNLDTMNDNO-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Octanesulfonyl chloride is suitable for use in the preparation of 1-alkyl-3-methylimidazolium alkylsulfonates (ionic liquids).
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Marijana Blesic et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 11(21), 4260-4268 (2009-05-22)
Anionic and cationic alkyl-chain effects on the self-aggregation of both neat and aqueous solutions of 1-alkyl-3-methylimidazolium alkylsulfonate salts ([C(n)H(2n+1)mim][C(m)H(2m+1)SO(3)]; n = 8, 10 or 12; m = 1 and n = 4 or 8; m = 4 or 8) have