Key Documents
150525
Sigma-Aldrich
trans-β-Styrenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH=CHSO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
85-88 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(=C(\[H])S(Cl)(=O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO2S/c9-12(10,11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
Clé InChI
ONWRSBMOCIQLRK-VOTSOKGWSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zoon H Ryu et al.
International journal of molecular sciences, 9(12), 2639-2657 (2009-03-31)
Additional specific rates of solvolysis have been determined, mainly in fluoroalcohol containing solvents, for benzenesulfonyl chloride (1) and p-nitrobenzene-sulfonyl chloride (2). For trans-beta-styrenesulfonyl chloride (3), a study has been carried out in 43 pure and binary solvents, covering a wide