Documents
293156
Sigma-Aldrich
Acetyl chloride-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
CH313COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
79.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Densité de vapeur
2.7 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
240 mmHg ( 20 °C)
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Température d'inflammation spontanée
1353 °F
Limite d'explosivité
19 %
Indice de réfraction
n20/D 1.389 (lit.)
Point d'ébullition
52 °C (lit.)
Pf
-112 °C (lit.)
Densité
1.118 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[13C](Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i2+1
Clé InChI
WETWJCDKMRHUPV-VQEHIDDOSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
41.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
5 °C - closed cup