Principaux documents
387851
Sigma-Aldrich
Methyl 2-bromobenzoate
98%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.04
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.559 (lit.)
pb
252 °C (lit.)
Densité
1.532 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,1H3
Clé InChI
SWGQITQOBPXVRC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves