282278
2,6-Difluorobenzamide
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
145-148 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble 5%, clear to turbid, colorless to light yellow
Groupe fonctionnel
amide
fluoro
Chaîne SMILES
NC(=O)c1c(F)cccc1F
InChI
1S/C7H5F2NO/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11)
Clé InChI
AVRQBXVUUXHRMY-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves