Principaux documents
D2650
Sigma-Aldrich
Diméthylsulfoxyde
Hybri-Max, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%
Synonyme(s) :
DMSO, Sulfoxyde de méthyle
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2SO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.13
Beilstein:
506008
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.75
Qualité:
Hybri-Max
Essai:
≥99.7%
Technique(s):
cell culture | hybridoma: suitable
cryopreservation: suitable
pb:
189 °C (lit.)
Pression de vapeur:
0.42 mmHg ( 20 °C)
Qualité
Hybri-Max
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.7 (vs air)
Pression de vapeur
0.42 mmHg ( 20 °C)
Stérilité
sterile-filtered
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥99.7%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
573 °F
Limite d'explosivité
42 %, 63 °F
Technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
cryopreservation: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
≤0.1% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
pb
189 °C (lit.)
Pf
16-19 °C (lit.)
Solubilité
H2O: miscible (completely)
Densité
1.10 g/mL (lit.)
Chaîne SMILES 
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Clé InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Le DMSO est un solvant polaire aprotique, utilisé dans les réactions chimiques, dans les réactions en chaîne par polymérase (PCR) et comme agent de vitrification cryoprotecteur pour la préservation des cellules, des tissus et des organes. Le DMSO est utilisé dans les milieux de congélation de cellules pour les protéger des blessures mécaniques causées par les cristaux de glace. Il est utilisé pour la conservation par congélation de lignées cellulaires hétéroploïdes et d′hybridomes (primaires, issues de sous-cultures et recombinantes) ; de cellules souches embryonnaires (ESC) et de cellules souches hématopoïétiques. Le DMSO est fréquemment utilisé en combinaison avec l′albumine de sérum bovin (BSA) ou le sérum de veau fœtal (FBS).
Conditionnement
100 ml en flacon ambré
Le conditionnement de l'ampoule en verre est désormais disponible sous une nouvelle référence, D2653
Autres remarques
Ce produit est un produit Hybri-Max. Il a été testé avec des hybridomes et sa compatibilité avec la congélation de cellules a été évaluée. Ce produit a été stérilisé par filtration (0,2 µm) et ses taux d′endotoxines ont également été testés.
Attention
Refroidit facilement et revient doucement à la température de la pièce. Les produits solides peuvent être reliquéfiés par chauffage à la température ambiante sans abîmer le produit.
Informations légales
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Gants suggérés pour une protection contre les projections
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Azadeh Ghaee et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109767-109767 (2019-07-28)
In this study, a simple one-step method was introduced to prepare suitable PCL wound dressing by using a small amount of hydrophilic surface modifying macromolecule (LSMM) with ends capped with Polyethylene glycol and aminated zeolitic imidazolate frameworks (MZIF-8) as a
Stepan Coufal et al.
Cells, 8(7) (2019-07-25)
Crohn's disease (CD), ulcerative colitis (UC) and inflammatory bowel disease (IBD) associated with primary sclerosing cholangitis (PSC-IBD), share three major pathogenetic mechanisms of inflammatory bowel disease (IBD)-gut dysbiosis, gut barrier failure and immune system dysregulation. While clinical differences among them
Likun Gao et al.
Cell death & disease, 10(8), 609-609 (2019-08-14)
Paeonol (Pae), a phenolic acid compound isolated from the Moutan Cortex, was previously demonstrated to exert multiple anticancer effects. The rational control of autophagy has been considered a potential treatment strategy for epithelial ovarian cancer. However, whether Pae induces autophagy
Hongxiu Diao et al.
BMC veterinary research, 15(1), 276-276 (2019-08-04)
Mammary gland tumor is the most common spontaneous tumor in intact female dogs, and its poor prognosis remains a clinical challenge. Ivermectin, a well-known anti-parasitic agent, has been implicated as a potential anticancer agent in various types of human cancer.
Shady Sayed et al.
Methods (San Diego, Calif.), 164-165, 36-48 (2019-05-13)
The CRISPR/Cas9 system is transforming many biomedical disciplines, including cancer research. Through its flexible programmability and efficiency to induce DNA double strand breaks it has become straightforward to introduce cancer mutations into cells in vitro and/or in vivo. However, not
Protocoles
Human ips cell passaging protocol using EZ-LiFT™ Reagent, an enzyme-free and chemically defined pluripotent stem cell dissociation reagent.
Human ips cell passaging protocol using EZ-LiFT™ Reagent, an enzyme-free and chemically defined pluripotent stem cell dissociation reagent.
Human ips cell passaging protocol using EZ-LiFT™ Reagent, an enzyme-free and chemically defined pluripotent stem cell dissociation reagent.
Human ips cell passaging protocol using EZ-LiFT™ Reagent, an enzyme-free and chemically defined pluripotent stem cell dissociation reagent.
Afficher tout