281603
1,2-Dimethoxypropane
≥99%
Synonyme(s) :
Propylene glycol dimethyl ether
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
40 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.3835 (lit.)
Point d'ébullition
96 °C (lit.)
Densité
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COCC(C)OC
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(7-3)4-6-2/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
LEEANUDEDHYDTG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
33.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
1 °C - closed cup