292206
2-Methyl-1,3-dioxolane
97%
Synonyme(s) :
Acetaldehyde ethylene acetal
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.398 (lit.)
Point d'ébullition
82-83 °C (lit.)
Densité
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1OCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-4-5-2-3-6-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
HTWIZMNMTWYQRN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
28.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-2 °C - closed cup