232238
Pyridinium p-toluenesulfonate
98%
Synonyme(s) :
Pyridine p-toluensulfonate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Chaîne SMILES
c1ccncc1.Cc2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C5H5N/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-2-4-6-5-3-1/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1-5H
Clé InChI
ZDYVRSLAEXCVBX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable