250031
(R)-(−)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-α-phenylglycine
99%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-D-α-phenylglycine, R-(−)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)phenylglycine
About This Item
Produits recommandés
product name
(R)-(−)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-α-phenylglycine, 99%
Pureté
99%
Activité optique
[α]20/D −102°, c = 0.9 in THF
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
216-217 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
OC(=O)[C@H](NC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11N3O7/c19-14(16-13(15(20)21)9-4-2-1-3-5-9)10-6-11(17(22)23)8-12(7-10)18(24)25/h1-8,13H,(H,16,19)(H,20,21)/t13-/m1/s1
Clé InChI
MIVUDAUOXJDARR-CYBMUJFWSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable